Print…
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D + 1% TMS para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 30.4 EUR
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D + 1% TMS para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Ponto de ebulição: 60,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%