Print…
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D estabilizada para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
351420250 351421000 351425000
ACRO351420250EA 45.1 EUR
ACRO351420250 ACRO351421000 ACRO351425000
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D estabilizada para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Peso Molecular: 120.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60.8
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %