Print…
Clorofórmio-D1 ≥99.8% (Isotópico) with TMS (0.03 vol.%) estabilizada, MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
1.03296.0025EA 39.1 EUR
1.03296.0025 1.03296.0100 1.03296.0500
Clorofórmio-D1 ≥99.8% (Isotópico) with TMS (0.03 vol.%) estabilizada, MagniSolv™ para espectroscopia de RMN, Sigma-Aldrich®
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Peso Molecular: 120.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60.8
Ponto de Fusão: 60.8 °C (1013 hPa)
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Encomendar
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.0003
Performance test (NMR-spectrum) passes test