Print…
Cera de abelha, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
243248-100G 243248-500G
SIAL243248-100GEA 78.3 EUR
SIAL243248-100G SIAL243248-500G
Cera de abelha, Sigma-Aldrich®
Cera de abelha
Ponto de Fusão: ∼64 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132754
Número CAS: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7