Print…
Éter de petróleo, 80…110 °C, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
23841.320EA 45 EUR
23841.320 23841.364
Éter de petróleo, 80…110 °C, TECHNICAL
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 80-100 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Encomendar
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C