Print…
Éter de petróleo, 60…80 °C, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01774.1000 1.01774.2500
1.01774.1000EA 71.1 EUR
1.01774.1000 1.01774.2500
Éter de petróleo, 60…80 °C, EMSURE® para análise, Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 60…80 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C