Print…
Éter de petróleo, 40…80 °C para desnaturação, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
1.01769.1000EA 58.2 EUR
1.01769.1000 1.01769.6010 1.01769.6025 1.01769.9190
Éter de petróleo, 40…80 °C para desnaturação, Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 40…70 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.666 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: -10
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II