Print…
Éter de petróleo, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23826.293EA 35 EUR
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360 23826.550
Éter de petróleo, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119474679-18
Encomendar
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
boiling range (40-60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %