Print…
Éter de petróleo, 40…60 °C, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
MQ100
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
1.01772.1000EA 71.5 EUR
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
Éter de petróleo, 40…60 °C, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Boiling Point 36 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O) not applicable
Viscosity kinematic 0.45 mm2/s (20 °C)