Éter de petróleo, 40…60 °C ≥75%, Puriss., atende à especificação analítica de DAB, nafta tratada com hidrogênio de baixo ponto de ebulição, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
|
Perigo
|
24587-18L
24587-200L
24587-1L
24587-2.5L
24587-25L
24587-4X5L
24587-5L
24587-4X2.5L
24587-18L-REA
1097.27
EUR
24587-18L-R
24587-200L
24587-1L
24587-2.5L
24587-25L
24587-4X5L
24587-5L
24587-4X2.5L
Éter de petróleo, 40…60 °C ≥75%, Puriss., atende à especificação analítica de DAB, nafta tratada com hidrogênio de baixo ponto de ebulição, Riedel-de Haën™
Éter de petróleo
UNSPSC Code: 12191502
Ponto de ebulição:
40…60 °C (1,013 hPa) Densidade: 0,65 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –30 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081849 Número CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
Boiling range 40-60 °C | Min. 75 % |
Density (D 20/20) | 0.642 - 0.656 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Benzene (GC) | Max. 0.001 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
Appearance | complying |
Acidity or alkalinity | complying |
n-Hexane (GC) | Max. 2 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Tetraethyl lead | complying |
S-compounds, reducing matters | complying |