Print…
Éter de petróleo, 40…60 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8240.1000EA 48.68 EUR
8240.1000 8240.5000 8240.9025 8240.9200
Éter de petróleo, 40…60 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 40…60 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %