Éter de petróleo, 40…65 °C, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Sinônimos:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8115.5000EA
266.19
EUR
8115.5000
8115.1000
8115.9025
8115.9200
Éter de petróleo, 40…65 °C, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição:
40…65 °C (1013 hPa) Densidade: 0.65 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081849 Número CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3 II |
Boiling Range | 40 - 65 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Water (H2O) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |