Éter de petróleo, 35…60 °C ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
42085.K2
42085.M1
42085.K2EA
68.1
EUR
42085.K2
42085.M1
Éter de petróleo, 35…60 °C ACS
Éter de petróleo
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.640
Refractive Index: 1.3630
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 35-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Ponto de ebulição:
35…60 °C Densidade: 0,640 Ponto de Inflamação: –49 °C (–57 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00081849 Número CAS: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,I |