Print…
Éter de petróleo, 35…60 °C HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
38985.K2 38985.M1
38985.K2EA 104 EUR
38985.K2 38985.M1
Éter de petróleo, 35…60 °C HPLC
Éter de petróleo
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.640 Refractive Index: 1.3630 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Boiling Point: 35-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Ponto de ebulição: 35…60 °C
Densidade: 0.640
Ponto de Inflamação: –49 °C (–57 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
UN: 1268
ADR: 3 I