Print…
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05722.30 L05722.0B
L05722.30EA 53.2 EUR
L05722.30 L05722.0B
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4 MDL No.: MFCD00131613
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 69912-79-4