Print…
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å), pastilhas, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
87955.A1 87955.A7 87955.30
87955.A1EA 141 EUR
87955.A1 87955.A7 87955.30
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å), pastilhas, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å)
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 69912-79-4