Print…
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å), pastilhas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
33551.A1 33551.A7
33551.A1EA 127 EUR
33551.A1 33551.A7
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å), pastilhas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Peneiro molecular A5, (0.5 nm, 5 Å)
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 69912-79-4