Print…
Éter de petróleo, 30…40 °C, Puriss. p.a., nafta tratada com hidrogênio de baixo ponto de ebulição, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
77399-2.5L 77399-1L 77399-25L 77399-7L
77399-2.5LEA 180.92 EUR
77399-2.5L 77399-1L 77399-25L HONC77399-7L
Éter de petróleo, 30…40 °C, Puriss. p.a., nafta tratada com hidrogênio de baixo ponto de ebulição, Riedel-de Haën™
Éter de petróleo
UNSPSC Code: 12191502
Ponto de ebulição: 7,8 %(V)
Densidade: 0,628 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: –56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 101316-46-5
EINECS: 309-852-0
UN: 1268
ADR: 3,I
Encomendar
Boiling range (30-40°C) Min. 95 %
Boiling range 30 - 40 °C
Density (D 20/4) 0.624 - 0.627
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.358
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Iodine value Max. 2
Reaction against H₂SO₄ complying
Benzene (GC) Max. 0.05 %