Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 240.54 EUR
334294-1KG 334294-5KG
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 2.0 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 70955-01-0
Encomendar
Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4