Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas 4 - 8 mesh, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 214.02 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas 4 - 8 mesh, Fluka™
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 2.0 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 70955-01-0
Encomendar
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %