Print…
Éter de petróleo, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01770.1000 1.01770.6025 1.01770.2500
1.01770.1000EA 53.1 EUR
1.01770.1000 1.01770.6025 1.01770.2500
Éter de petróleo, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 100…140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Encomendar
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.0005 %
Boiling range (lower value) ≥ 100.0 °C
Boiling range (upper value) ≤ 140.0 °C
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.720 - 0.733
Aromatics (as toluol) ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances conforms
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Water ≤ 0.01 %