Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 102 EUR
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), contas Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Densidade: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate