Print…
Éter de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8243.5000EA 160.18 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Éter de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 100…140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Encomendar
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %