Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 98.8 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pó
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densidade: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0