Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å) ≥99%, pastilhas, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 148 EUR
88120.A1 88120.A7
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å) ≥99%, pastilhas, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Densidade: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457537
Número CAS: 70955-01-0