Print…
Éter de petróleo, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
23845.323EA 60 EUR
23845.323 23845.460 23845.551
Éter de petróleo, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Éter de petróleo
Ponto de ebulição: 100…120 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Encomendar
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm