Print…
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), contas 8-12 mesh, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 214.02 EUR
208582-1KG 208582-5KG
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), contas 8-12 mesh, Fluka™
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Ponto de Fusão: 400 °C
Densidade: 2 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00147627
Número CAS: 1318-02-1
Encomendar
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3