Print…
Parafina, Liquid, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 43.9 EUR
24677.294 24677.363
Parafina, Liquid, TECHNICAL
Parafina
Densidade: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 215 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Encomendar
Identification Passes test