Print…
, rods, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Peneiro molecular A3
MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 181 EUR
1.05741.1000 1.05741.0250
, rods, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%