Nujol (light oil) para espectrofotometria IR
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Parafina, líquida
L14480.AP
L14480.AD
L14480.APEA
41.1
EUR
L14480.AP
L14480.AD
Nujol (light oil) para espectrofotometria IR
Parafina, líquida
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Ponto de ebulição:
>300 °C Ponto de Fusão: ∼–20 °C Densidade: 0.838 Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00131611 Número CAS: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Merck Index: 14,7023 |