Print…
, contas 2 mm, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Peneiro molecular A3
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05704.0250 1.05704.1000 1.05704.9010
1.05704.0250EA 83.3 EUR
1.05704.0250 1.05704.1000 1.05704.9010
, contas 2 mm, Supelco®
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate