Print…
, beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Peneiro molecular A3
L05359.30 L05359.0B
L05359.30EA 58.7 EUR
L05359.30 L05359.0B
, beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1