Print…
, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Peneiro molecular A3
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 61.3 EUR
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1