, pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Peneiro molecular A3
B21165.0B
B21165.0I
B21165.30
B21165.0BEA
103
EUR
B21165.0B
B21165.0I
B21165.30
, pó
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00147627
Fórmula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00131613 Número CAS: 308080-99-1 |