Print…
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), pastilhas, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
87957.A1 87957.A7
87957.A1EA 137 EUR
87957.A1 87957.A7
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å), pastilhas, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1