Print…
, pastilhas, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Peneiro molecular A3
33530.A1 33530.A7
33530.A1EA 130 EUR
33530.A1 33530.A7
, pastilhas, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 308080-99-1