Print…
Parafina cera tested according to Ph Eur, alta viscosidade, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76234-10L 76234-1L
SIAL76234-10LEA 566 EUR
SIAL76234-10L SIAL76234-1L
Parafina cera tested according to Ph Eur, alta viscosidade, Sigma-Aldrich®
Parafina
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00132833
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-384-2