, pó <50 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Peneiro molecular A3
214795000
214790025
ACRO214795000EA
69.4
EUR
ACRO214795000
ACRO214790025
, pó <50 µm
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00131613 Número CAS: 308080-99-1 |
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤50 µm |
pH | ≤11.4 (10 % suspension in water) |
Residual water | ≤3 % (550°C, 2 h) |
Water adsorption | ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h) |