8-12 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Peneiro molecular A3
197250050
197255000
197250250
ACRO197250050EA
529
EUR
ACRO197250050
ACRO197255000
ACRO197250250
8-12 mesh
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00131613 Número CAS: 308080-99-1 |
Appearance | Beige to light brown Beads |
Particle size | 8 to 12 mesh |
Bulk density | ≥600 g/l |
Residual water | ≤1.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (60% rH) |