4 --> 8 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Peneiro molecular A3
197240050
197245000
ACRO197240050EA
555
EUR
ACRO197240050
ACRO197245000
4 --> 8 mesh
Peneiro molecular 3A (0.3 nm, 3 Å)
Fórmula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O |
Número MDL :
MFCD00131613 Número CAS: 308080-99-1 |
Appearance | Beige to tan Beads |
Particle size | 4 to 8 mesh |
Bulk density | ≥600 g/l |
Residual water | ≤1.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (60% rH) |