Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Linde 13X
334359-1KG 334359-5KG
334359-1KGEA 240.54 EUR
334359-1KG 334359-5KG
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 63231-69-6
Encomendar
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10