Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 1.6 mm, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 257.67 EUR
334340-1KG 334340-5KG
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 1.6 mm, Fluka™
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 63231-69-6
Encomendar
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10