Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 58-60°C, grânulos, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
26154.291EA 78.6 EUR
26154.291 26154.460
Parafina, Ponto de solidificação: 58-60°C, grânulos, TECHNICAL
Parafina
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
Encomendar
Identification Passes test