Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 141 EUR
87954.A1 87954.A7
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00164506
Número CAS: 63231-69-6