Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 125 EUR
33550.A1 33550.A7
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å), pastilhas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00164506
Número CAS: 63231-69-6