Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 54-56°C, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
327204-12KG 327204-1KG
SIAL327204-12KGEA 754 EUR
SIAL327204-12KG SIAL327204-1KG
Parafina, Ponto de solidificação: 54-56°C, Sigma-Aldrich®
Parafina
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6