Print…
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Linde 13X
197315000 197310050
ACRO197315000EA 85.1 EUR
ACRO197315000 ACRO197310050
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Peneiro molecular 13X (1.0 nm, 10 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00164506
Número CAS: 63231-69-6
Encomendar
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %