Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 52-54°C, pastilhas Ph. Eur.
Fornecedor: VWR Chemicals
26157.291EA 43.1 EUR
26157.291 26157.460
Parafina, Ponto de solidificação: 52-54°C, pastilhas Ph. Eur.
Parafina
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Encomendar
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test