Print…
Cal sodada indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19352.0E A19352.36
A19352.0EEA 150 EUR
A19352.0E A19352.36
Cal sodada indicador
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8569 UN No.: 1907 MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134094
Número CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8569