Print…
Parafina, Ponto de solidificação: 46-48°C, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
MQ200
1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 95.8 EUR
1.07151.1000 1.07151.9025
Parafina, Ponto de solidificação: 46-48°C, Supelco®
Parafina
Densidade: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6